missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

alpha-Ketoisovaleric Acid, Sodium Salt (13C5), TRC

Artikelnummer. 30011452
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011452 50 mg
30004869 100 mg
30011809 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011452 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK54833050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1173018-24-0
Molekylær formel C5H7NaO3
Molekylvægt (g/mol) 143.06
Synonym α-Keto Isovaleric Acid Sodium Salt 13C5
SMIL [Na+].[13CH3][13CH]([13CH3])[13C](=O)[13C](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha-Ketoisovaleric Acid, Sodium Salt (13C5)
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.