Få mere at vide
Alpha-Ketoglutaric Acid Monosodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Ketoglutaric Acid Monosodium Salt |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O5.Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 168.0035 |