Få mere at vide
alfa-ketoglutarsyre dinatriumsaltdihydrat, 99 %
Artikelnummer. 15400297
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15400297 100 g 100g
15445419 1 g 1g
15490287 25 g 25g
15410297 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15400297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63154.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 305-72-6 | C5H4Na2O5 | 190,062 g/mol
alfa-ketoglutarsyre dinatriumsaltdihydrat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt. α-Ketoglutarsyre dinatriumsaltdihydrat er et egnet reagens, der bruges i en undersøgelse til at undersøge rollen af nitrogenoxid (NO) i mastcellefysiologi og biokemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
alfa-ketoglutarsyre dinatriumsaltdihydrat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt. α-Ketoglutarsyre dinatriumsaltdihydrat er et egnet reagens, der bruges i en undersøgelse til at undersøge rollen af nitrogenoxid (NO) i mastcellefysiologi og biokemi.
Opløselighed Opløseligt i
vand (1 M).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 305-72-6
Molekylær formel C5H4Na2O5
Molekylvægt (g/mol) 190.062
MDL nummer MFCD00150702
InChI nøgle YBGBJYVHJTVUSL-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium 2-oxoglutarate, unii-flp7p4rm46, disodium 2-oxopentanedioate, flp7p4rm46, pentanedioic acid, 2-oxo-, disodium salt, 2-oxoglutaric acid disodium salt, 2-ketoglutaric acid disodium salt, alpha-ketoglutaric acid sodium salt, disodium ? ketoglutarate, disodium oxoglurate
PubChem CID 31040
IUPAC navn dinatrium;2-oxopentandioat
SMIL C(CC(=O)[O-])C(=O)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate
Farve Hvid
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (1 M).
Formel vægt 226,09 (190,06 Vandfri)
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver