missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

alfa-ketobutyrsyre, TRC

Artikelnummer. 30136425
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136425 5 g
30135473 100 g
17953435 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136425 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK1753005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 600-18-0
Molekylær formel C4 H6 O3
Molekylvægt (g/mol) 102.09
Synonym 2-Oxobutanoic Acid, 2-Oxobutyric Acid, 2-Ketobutanoic Acid, 2-Ketobutyric Acid, 2-Oxo-n-butyric Acid, 2-Oxobutanoic Acid, 2-Oxobutyric Acid, 3-Methylpyruvic Acid, NSC 60533, Propionylformic Acid, α-Ketobutyric Acid, α-Oxo-n-butyric Acid, α-Oxobutanoic Acid, α-Oxobutyric Acid, α-keto-n-Butyric Acid
IUPAC navn 2-oxobutansyre
SMIL CCC(=O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha-Ketobutyric Acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
Formel vægt 102.0317
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.