Få mere at vide
Alpha-Keto Isovaleric Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Keto Isovaleric Acid Sodium Salt |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 138.0293 |