Få mere at vide
Alpha-Ionone (>90%), TRC
Artikelnummer. 30404851
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30404851 1 g
1 options
Artikelnummer. 30404851 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI7312751G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Ionone
CAS 127-41-3
Molekylær formel C13 H20 O
Mængde 1 g
Synonym (E)-alpha-Ionone, 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-, (3E)-, 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-, (E)- (8CI), (3E)-4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, (5E)-Ionone, (E)-4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, (E)-α-Ionone, (±)-trans-α-Ionone, (±)-α-Ionone, 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-one, trans-α-Ionone, α-Cyclocitrylideneacetone, α-Ionone
InChI formel InChI=1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,12H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
SMIL CC(=O)\C=C\C1C(=CCCC1(C)C)C
IUPAC navn (E)-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)men-3-en-2-one
Molekylvægt (g/mol) 192.3
Formel vægt 192.1514