Få mere at vide
Alpha-Hyodeoxycholic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Hyodeoxycholic Acid Methyl Ester |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C25H42O4/c1-15(5-8-23(28)29-4)18-6-7-19-17-14-22(27)21-13-16(26)9-11-25(21,3)20(17)10-12-24(18,19)2/h15-22,26-27H,5-14H2,1-4H3/t15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,22+,24-,25-/m1/s1 |
| Formel vægt | 406.3083 |