Få mere at vide
Alpha-Hydroxymidazolam, 1mg/ml in Methanol, Lipomed
Artikelnummer. 30461959
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30461959 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461959 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMMID330FB1LM
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Alpha-Hydroxymidazolam, 1mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Hydroxymidazolam
CAS 59468-90-5
Analyt- eller komponentnavne alpha-Hydroxymidazolam
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H13 Cl F N3 O
Koncentration 1 mg/mL
Synonym 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-4 H-imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepine-1-methanol, 1-Hydroxymidazolam, 1'-Hydroxymidazolam, Ro 21-6347, α-Hydroxymidazolam, alpha-Hydroxymidazolam
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL OCc1ncc2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4n12
IUPAC navn [8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-4 H-imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepin-1-yl]methanol
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 341.77
Mængde 1 ml
Formel vægt 341.0731 g/mol