Få mere at vide
alfa-hydroxymethylatropin, TRC
Artikelnummer. 30399099
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30399099 500 mg
30393458 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30399099 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH946400500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2515-36-8
Molekylær formel C18 H25 N O4
Molekylvægt (g/mol) 319.4
Synonym α-Hydroxymethyl Atropine, Hydracrylic acid, 2-(hydroxymethyl)-2-phenyl-, 3α-tropanyl ester (7CI), alpha-Hydroxymethylatropine
IUPAC navn [(1R,5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oktan-3-yl] 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-phenylpropanoat
SMIL CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)C(CO)(CO)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Hydroxymethyl Atropine
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C18H25NO4/c1-19-14-7-8-15(19)10-16(9-14)23-17(22)18(11-20,12-21)13-5-3-2-4-6-13/h2-6,14-16,20-21H,7-12H2,1H3/t14-,15+,16+
Formel vægt 319.1784