missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alpha-(Hydroxyimino)-1H-indole-3-acetic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-(Hydroxyimino)-1H-indole-3-acetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 113975-75-0 |
| Molekylær formel | C11H10N2O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Indole-3-acetic Acid Methyl Ester alpha-Oxime |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2O3/c1-16-11(14)10(13-15)8-6-12-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6,12,15H,1H3/b13-10+ |
| SMIL | COC(=O)\C(=N\O)\c1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC navn | methyl (2E)-2-hydroxyimino-2-(1H-indol-3-yl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.21 |
| Formel vægt | 218.0691 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?