Få mere at vide
alpha-Hydroxyalprazolam, Mikromol™
Artikelnummer. 17980436
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17980436 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17980436 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0136.02
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
alpha-Hydroxyalprazolam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Hydroxyalprazolam
CAS 37115-43-8
Analyt- eller komponentnavne alpha-Hydroxyalprazolam
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H13 Cl N4 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym alpha-Hydroxyalprazolam, -[1,2,4]Triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine-1-methanol, 8-chloro-6-phenyl-, 1-Hydroxyalprazolam, 1'-Hydroxyalprazolam, 6-Phenyl-8-chloro-4H-s-triazolo[4,3-a]benzodiazepine-1-methanol, U 40125
InChI formel InChI=1S/C17H13ClN4O/c18-12-6-7-14-13(8-12)17(11-4-2-1-3-5-11)19-9-15-20-21-16(10-23)22(14)15/h1-8,23H,9-10H2
SMIL OCc1nnc2CN=C(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4n12
IUPAC navn (8-chloro-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin-1-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 324.76
Mængde 25 mg
Formel vægt 324.0778 g/mol