Få mere at vide
Alfa-hydroxy olopatadinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17979939
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17979939 1 mg
18061220 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17979939 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9487701MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1331668-21-3
Molekylær formel C21 H23 N O4 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 389.87
Synonym 11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-α-hydroxydibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid Hydrochloride (1:1)
IUPAC navn 2-[11-[3-(dimethylamino)propyliden]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-yl]-2-hydroxyeddikesyre; hydrochlorid
SMIL Cl.CN(C)CCC=C1c2ccccc2COc3ccc(cc13)C(O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-hydroxy Olopatadine hydrochloride
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C21H23NO4.ClH/c1-22(2)11-5-8-17-16-7-4-3-6-15(16)13-26-19-10-9-14(12-18(17)19)20(23)21(24)25;/h3-4,6-10,12,20,23H,5,11,13H2,1-2H3,(H,24,25);1H
Formel vægt 389.1394