Få mere at vide
Alfa-hydroxy Olopatadin (>90%), TRC
Artikelnummer. 30137414
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137414 1 mg
30008639 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137414 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9487711MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1331822-32-2
Molekylær formel C21 H23 N O4
Molekylvægt (g/mol) 353.41
Synonym 11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-α-hydroxydibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid, α-Hydroxyolopatadine
IUPAC navn 2-[11-[3-(dimethylamino)propyliden]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-yl]-2-hydroxyeddikesyre
SMIL CN(C)CCC=C1c2ccccc2COc3ccc(cc13)C(O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-hydroxy Olopatadine
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C21H23NO4/c1-22(2)11-5-8-17-16-7-4-3-6-15(16)13-26-19-10-9-14(12-18(17)19)20(23)21(24)25/h3-4,6-10,12,20,23H,5,11,13H2,1-2H3,(H,24,25)
Formel vægt 353.1627