missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
alpha-Hydroxy Metoprolol (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | a-Hydroxy Metoprolol(Mixture of Diastereomers) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H25NO4/c1-11(2)16-8-13(17)9-20-14-6-4-12(5-7-14)15(18)10-19-3/h4-7,11,13,15-18H,8-10H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 283.178 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?