Få mere at vide
Alfa-hydroxy-gamma-butyrolacton, TRC
Artikelnummer. 30336504
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30336504 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30336504 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB443818100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale alpha-Hydroxy-gamma-butyrolactone
CAS 19444-84-9
Molekylær formel C4H6O3
Mængde 100 mg
Synonym Dihydro-3-hydroxy-2(3H)-furanone, 2,4-Dihydroxybutanoic Acid gamma-Lactone, 2,4-Dihydroxybutyric Acid gamma-Lactone, 2-Hydroxy-4-butanolide, 2-Hydroxy-gamma-butyrolactone, 2-Hydroxybutyrolactone, 2-Oxotetrahydrofuran-3-ol, 3-Hydroxydihydrofuran-2(3H)-one, 3-Hydroxydihydrofuran-2-one, 3-Hydroxyoxolan-2-one
InChI formel InChI=1S/C4H6O3/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3,5H,1-2H2
SMIL OC1CCOC1=O
IUPAC navn 3-hydroxyoxolan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 102.09
Formel vægt 102.0317