Få mere at vide
Alfa-hydroxy-gamma-butyrolacton, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Hydroxy-gamma-butyrolactone |
| CAS | 19444-84-9 |
| Molekylær formel | C4H6O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Dihydro-3-hydroxy-2(3H)-furanone, 2,4-Dihydroxybutanoic Acid gamma-Lactone, 2,4-Dihydroxybutyric Acid gamma-Lactone, 2-Hydroxy-4-butanolide, 2-Hydroxy-gamma-butyrolactone, 2-Hydroxybutyrolactone, 2-Oxotetrahydrofuran-3-ol, 3-Hydroxydihydrofuran-2(3H)-one, 3-Hydroxydihydrofuran-2-one, 3-Hydroxyoxolan-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O3/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3,5H,1-2H2 |
| SMIL | OC1CCOC1=O |
| IUPAC navn | 3-hydroxyoxolan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.09 |
| Formel vægt | 102.0317 |