Få mere at vide
alpha-Hydroxy Flurbiprofen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)-2-hydroxypropanoic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13FO3/c1-15(19,14(17)18)11-7-8-12(13(16)9-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,19H,1H3,(H,17,18) |
| Formel vægt | 260.0849 |
| Procent renhed | >95% |