Få mere at vide
Alpha-Hydroxy-4-(2-oxiranylmethoxy)-benzeneacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Hydroxy-4-(2-oxiranylmethoxy)-benzeneacetamide |
| CAS | 74908-88-6 |
| Molekylær formel | C11H13NO4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO4/c12-11(14)10(13)7-1-3-8(4-2-7)15-5-9-6-16-9/h1-4,9-10,13H,5-6H2,(H2,12,14) |
| SMIL | O=C(N)C(O)C1=CC=C(OCC2OC2)C=C1 |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-2-(4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.23 |
| Formel vægt | 223.08 |