Få mere at vide
Alfa-Hexylcinnamaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30396555
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30396555 100 g
30395564 500 g
30392109 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30396555 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH295705100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-86-0
Molekylær formel C15 H20 O
Molekylvægt (g/mol) 216.32
Synonym Hexylcinnamal, Octanal, 2-(phenylmethylene)- (9CI, ACI), 2-(Phenylmethylene)octanal (ACI), Cinnamaldehyde, α-hexyl- (6CI, 8CI), 2-Benzylideneoctanal, 2-Hexyl-3-phenyl-2-propenal, 2-Hexylcinnamaldehyde, Hexyl cinnamal, Hexyl cinnamic aldehyde, NSC 406799, NSC 46150, α-Hexylcinnamaldehyde, α-Hexylcinnamic aldehyde, α-Hexylcinnamyl aldehyde, α-n-Hexyl-β-phenylacrolein, α-n-Hexylcinnamaldehyde
IUPAC navn (2E)-2-benzylideneoctanal
SMIL CCCCCC\C(=C/c1ccccc1)\C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexylcinnamaldehyde
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C15H20O/c1-2-3-4-6-11-15(13-16)12-14-9-7-5-8-10-14/h5,7-10,12-13H,2-4,6,11H2,1H3/b15-12+
Formel vægt 216.1514