Få mere at vide
alpha-Hederin, MedChemExpress
Mængde:
5 mg
10 mg
Beskrivelse
alpha-Hederin (α-Hederin), a monodesmosidic triterpenoid saponin, exhibits promising antitumor potential against a variety of human cancer cell lines. alpha-Hederin could inhibit the proliferation and induce apoptosis of gastric cancer accompanied by glutathione decrement and reactive oxygen species generation via activating mitochondrial dependent pathway.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Hederin |
| CAS | 27013-91-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C41H66O12 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | α-Hederin |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (133.16 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | OC[C@@]1(C)[C@]2([H])CC[C@@]3(C)[C@]4(C)CC[C@@]5(C(O)=O)CCC(C)(C)C[C@@]5([H])C4=CC[C@]3([H])[C@@]2(C)CC[C@@H]1O[C@]6([H])OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@]7([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O7 |
| Molekylvægt (g/mol) | 750.96 |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.