Få mere at vide
Neville and More™ Alpha glasflaske
Artikelnummer. 15343408 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
3.3 cm
3.86 cm
4.4 cm
6.2 cm
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 110
Pakke med 127
Pakke med 130
Pakke med 60
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Farve unitSize
15343408 3.3 cm Ravgul Pakke med 110
15393408 3.86 cm Ravgul Pakke med 127
15313418 4.4 cm Ravgul Pakke med 130
15383408 4.4 cm Klar Pakke med 130
15323418 6.2 cm Ravgul Pakke med 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15343408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00 DKK
    194.77 DKK / Pakke med 110
    Spare 5.23 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til at opbevare medicin. kemiske reagenser.
  • Standard runde glasflasker
  • Letvægts glasflasker
  • Har samme hals, en kasket til hele serien
  • Fremstillet i rent rum
  • Pakket i rene krympeindpakkede pakker for øget renlighed
  • Tyverisikret glashals
Tekniske data
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Indvendig 3.3 cm
Materiale Glas (type 3)
nr. pr. sag 110
Volumen (metrisk) Rand 22 mL
Lukning inkluderet Nej
Form Rund
Højde (metrisk) 5.2 cm
Produkttype Alpha flaske
Lukkestørrelse 2.8 cm