Få mere at vide
Neville and More™ Alpha glasflaske
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
3.3 cm
3.86 cm
4.4 cm
6.2 cm
Farve:
Amber
Clear
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 110
Pakke med 127
Pakke med 130
Pakke med 60
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6.2 cm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| nr. pr. sag | 60 |
| Volumen (metrisk) Rand | 260 mL |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Form | Rund |
| Højde (metrisk) | 1.43 cm |
| Produkttype | Alpha flaske |
| Lukkestørrelse | 2.8 cm |