missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alpha-Galactosyl-C16-ceramide, TRC

Artikelnummer. 30405766
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405766 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405766 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG1849305MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale a-Galactosyl-C16-ceramide
CAS 34324-89-5
Molekylær formel C40 H77 N O8
Mængde 5 mg
Synonym α-Galactosyl-C16-Ceramide
InChI formel InChI=1S/C40H77NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(43)33(32-48-40-39(47)38(46)37(45)35(31-42)49-40)41-36(44)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h27,29,33-35,37-40,42-43,45-47H,3-26,28,30-32H2,1-2H3,(H,41,44)/b29-27+/t33-,34+,35+,37-,38-,39+,40+/m0/s1
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
IUPAC navn N-[(E,2S,3R)-3-hydroxy-1-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoctadec-4-en-2-yl]hexadecanamide
Molekylvægt (g/mol) 700.04
Formel vægt 699.5649
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.