Få mere at vide
alpha-Furil, TRC
Artikelnummer. 30403859
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30403859 25 g
1 options
Artikelnummer. 30403859 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF86150025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Furil
CAS 492-94-4
Molekylær formel C10H6O4
Mængde 25 g
Synonym 1,2-Di-2-furanyl-1,2-ethanedione, Furil, 1,2-Bis(2-furanyl)-1,2-ethanedione, 1,2-Bis(furan-2-yl)ethanedione, 1,2-Di(2-furanyl)-1,2-ethanedione, 1,2-Di(2-furyl)ethanedione, 1,2-Di(furan-2-yl)ethane-1,2-dione, 1,2-Di-2-furylethane-1,2-dione, 2,2'-Furil, Bipyromucyl, Di-2-furanylethanedione, Difuranylglyoxal, NSC 5561
InChI formel InChI=1S/C10H6O4/c11-9(7-3-1-5-13-7)10(12)8-4-2-6-14-8/h1-6H
SMIL O=C(C(=O)c1occc1)c2occc2
Molekylvægt (g/mol) 190.15
Formel vægt 190.0266