Få mere at vide
Alpha-Fructoselysine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Fructoselysine Dihydrochloride |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24N2O7/c13-4-2-1-3-7(11(18)19)14-6-12(20)10(17)9(16)8(15)5-21-12/h7-10,14-17,20H,1-6,13H2,(H,18,19)/t7-,8+,9+,10-,12?/m0/s1 |