Få mere at vide
alfa-fluorophenyleddikesyre, 97 %
Artikelnummer. 11361397
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 g
Pakningsstørrelse:
100mg
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361397 100 mg 100mg
11341397 500 mg 500mg
11351397 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11361397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01745.MC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1578-63-8 | C8H7FO2 | 154,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1578-63-8
Molekylær formel C8H7FO2
Molekylvægt (g/mol) 154.14
MDL nummer MFCD00004221
InChI nøgle ATPPNMLQNZHDOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-fluorophenylacetic acid, fluorophenylacetic acid, fluoro phenyl acetic acid, .alpha.-fluorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-fluoro, fluorophenyl acetic acid, a-fluorophenylacetic acid, a-fluorobenzeneacetic acid, a-fluorophenyl acetic acid, acmc-1bt6i
PubChem CID 102649
IUPAC navn 2-fluor-2-phenyleddikesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Fluorophenylacetic acid
Smeltepunkt 78°C to 82°C
Mængde 100 mg
FN nummer UN2811
Beilstein 2087378
Formel vægt 154.14
Procent renhed 98%