Få mere at vide
alpha-Fluoro-beta-alanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | a-Fluoro-beta-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6FNO2/c4-2(1-5)3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7) |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 107.0383 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |