Få mere at vide
(±)-alpha-Fenchol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Alpha-Fenchyl Alcohol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m0/s1 |
| Formel vægt | 154.1358 |