Få mere at vide
alpha-Farnesene (>80%), TRC
Artikelnummer. 30390764
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30390764 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30390764 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF102425100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Farnesene
CAS 502-61-4
Molekylær formel C15 H24
Mængde 100 mg
Synonym trans,trans-alpha-Farnesene, 1,3,6,10-Dodecatetraene, 3,7,11-trimethyl-, (3E,6E)-, 1,3,6,10-Dodecatetraene, 3,7,11-trimethyl-, (E,E)- (8CI), Farnesene (6CI), (3E,6E)-3,7,11-Trimethyl-1,3,6,10-dodecatetraene, (3E,6E)-α-Farnesene, (E,E)-α-Farnesene, alpha-Farnesene, trans,trans-α-Farnesene, trans-2,6,10-Trimethyl-2,6,9,11-dodecatetraene, trans-3,7,11-Trimethyl-1,3,6,10-dodecatetraene, trans-α-Farnesene, α-Farnesene
InChI formel InChI=1S/C15H24/c1-6-14(4)10-8-12-15(5)11-7-9-13(2)3/h6,9-10,12H,1,7-8,11H2,2-5H3/b14-10+,15-12+
SMIL CC(=CCC\C(=C\C\C=C(/C)\C=C)\C)C
IUPAC navn (3E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,3,6,10-tetraene
Molekylvægt (g/mol) 204.35
Formel vægt 204.1878