missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alpha-Eudesmol, TRC

Artikelnummer. 30378567
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378567 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378567 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9385955MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Alpha-Eudesmol
CAS 473-16-5
Molekylær formel C15 H26 O
Mængde 5 mg
Synonym (-)-α-Eudesmol, α-Selinenol, Eudesm-3-en-11-ol, [2R-(2α,4aα,8aβ)]-1,2,3,4,4a,5,6,8a-Octahydro-α,α,4a,8-tetramethyl-2-naphthalenemethanol, 1,2β,3,4,4a,5,6,8aβ-Octahydro-α,α,4aα,8-tetramethyl-2-naphthalenemethanol, (2R,4aR,8aR)-1,2,3,4,4a,5,6,8a-Octahydro-α,α,4a,8-tetramethyl-2-naphthalenemethanol
InChI formel InChI=1S/C15H26O/c1-11-6-5-8-15(4)9-7-12(10-13(11)15)14(2,3)16/h6,12-13,16H,5,7-10H2,1-4H3/t12-,13+,15-/m1/s1
SMIL CC1=CCC[C@]2(C)CC[C@H](C[C@@H]12)C(C)(C)O
IUPAC navn 2-[(2R,4aR,8aR)-4a,8-dimethyl-2,3,4,5,6,8a-hexahydro-1H-naphthalen-2-yl]propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 222.37
Formel vægt 222.1984
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.