Få mere at vide
Alpha-Ethyl-Alpha-(1-demethylethyl)-Verapamil Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30383069
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30383069 2.5 mg
30374696 25 mg
30380907 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30383069 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9131002.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 190850-49-8
Molekylær formel C26H36N2O4.HCl
Molekylvægt (g/mol) 477.04
Synonym (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-ethyl](methyl)amino]-2-ethylpentanenitrile Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. H (EP) as Hydrochloride
IUPAC navn 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl-methylamino]-2-ethylpentanenitrile;hydrochloride
SMIL Cl.CCC(CCCN(C)CCc1ccc(OC)c(OC)c1)(C#N)c2ccc(OC)c(OC)c2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[(2-(3,4-dimethoxyphenyl)-ethyl)(methyl)amino]-2-ethylpentanenitrile Hydrochloride
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C26H36N2O4.ClH/c1-7-26(19-27,21-10-12-23(30-4)25(18-21)32-6)14-8-15-28(2)16-13-20-9-11-22(29-3)24(17-20)31-5;/h9-12,17-18H,7-8,13-16H2,1-6H3;1H
Formel vægt 476.2442