missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alpha-Eleostearic Acid, TRC

Artikelnummer. 30371856
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371856 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371856 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8909801MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Alpha-Eleostearic Acid
CAS 506-23-0
Molekylær formel C18H30O2
Mængde 1 mg
Synonym (9Z,11E,13E)-9,11,13-Octadecatrienoic Acid, cis,trans,trans-9,11,13-Octadecatrienoic Acid, cis-Eleostearic Acid
InChI formel InChI=1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h5-10H,2-4,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b6-5+,8-7+,10-9-
SMIL CCCC\C=C\C=C\C=C/CCCCCCCC(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 278.43
Formel vægt 278.2246
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.