Få mere at vide
Alpha-Eleostearic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alpha-Eleostearic Acid |
| CAS | 506-23-0 |
| Molekylær formel | C18H30O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (9Z,11E,13E)-9,11,13-Octadecatrienoic Acid, cis,trans,trans-9,11,13-Octadecatrienoic Acid, cis-Eleostearic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h5-10H,2-4,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b6-5+,8-7+,10-9- |
| SMIL | CCCC\C=C\C=C\C=C/CCCCCCCC(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.43 |
| Formel vægt | 278.2246 |