missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alpha-Desmethyl Benoxaprofen, TRC

Artikelnummer. 30364413
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364413 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364413 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2910105MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale a-Desmethyl Benoxaprofen
CAS 51234-85-6
Molekylær formel C15H10ClNO3
Mængde 5 mg
Synonym 2-(4-Chlorophenyl)-5-benzoxazoleacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C15H10ClNO3/c16-11-4-2-10(3-5-11)15-17-12-7-9(8-14(18)19)1-6-13(12)20-15/h1-7H,8H2,(H,18,19)
SMIL O=C(O)CC1=CC=C2OC(=NC2=C1)C=3C=CC(Cl)=CC3
IUPAC navn 2-(2-(4-chlorophenyl)benzo[d]oxazol-5-yl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 287.7
Formel vægt 287.03
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.