Få mere at vide
Alpha-Desmethyl Benoxaprofen Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Desmethyl Benoxaprofen Methyl Ester |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12ClNO3/c1-20-15(19)9-10-2-7-14-13(8-10)18-16(21-14)11-3-5-12(17)6-4-11/h2-8H,9H2,1H3 |