missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alpha-Desethyl Butamirate, TRC

Artikelnummer. 30362163
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362163 10 mg
30359392 50 mg
30354447 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362163 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29050510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 47092-75-1
Molekylær formel C16 H25 N O3
Molekylvægt (g/mol) 279.37
Synonym Benzeneacetic Acid 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl Ester, 2-[2-Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate, Benzeneacetic Acid 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl Ester, 2-[2-Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate, Butamirate Impurity 2
IUPAC navn 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl 2-phenylacetate
SMIL CCN(CC)CCOCCOC(=O)Cc1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H25NO3/c1-3-17(4-2)10-11-19-12-13-20-16(18)14-15-8-6-5-7-9-15/h5-9H,3-4,10-14H2,1-2H3
Formel vægt 279.1834
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.