missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

alpha-Demethylnaproxen, Mikromol™

Artikelnummer. 30460728
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30460728 4 x 25 mg
18081310 25 mg
18033410 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460728 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0152.0100254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

alpha-Demethylnaproxen, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha-Demethylnaproxen
CAS 23981-47-7
Analyt- eller komponentnavne alpha-Demethylnaproxen
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H12 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (6-Methoxynaphthalen-2-yl)acetic Acid, alpha-Demethylnaproxen, Naproxen Imp. I (EP), Naproxen Impurity I
InChI formel InChI=1S/C13H12O3/c1-16-12-5-4-10-6-9(7-13(14)15)2-3-11(10)8-12/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,14,15)
Løsningstype Neat
SMIL COc1ccc2cc(CC(=O)O)ccc2c1
IUPAC navn 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 216.23
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 216.0786 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.