Få mere at vide
alpha-Demethylnaproxen, Mikromol™
Beskrivelse
alpha-Demethylnaproxen
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Demethylnaproxen |
| CAS | 23981-47-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | alpha-Demethylnaproxen |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H12 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (6-Methoxynaphthalen-2-yl)acetic Acid, alpha-Demethylnaproxen, Naproxen Imp. I (EP), Naproxen Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O3/c1-16-12-5-4-10-6-9(7-13(14)15)2-3-11(10)8-12/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,14,15) |
| SMIL | COc1ccc2cc(CC(=O)O)ccc2c1 |
| IUPAC navn | 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)acetic acid |
| Vis mere |