Få mere at vide
alpha-Demethylnaproxen, Mikromol™
Artikelnummer. 18081310
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18081310 25 mg
18033410 100 mg
30460728 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18081310 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0152.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
alpha-Demethylnaproxen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Demethylnaproxen
CAS 23981-47-7
Analyt- eller komponentnavne alpha-Demethylnaproxen
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H12 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (6-Methoxynaphthalen-2-yl)acetic Acid, alpha-Demethylnaproxen, Naproxen Imp. I (EP), Naproxen Impurity I
InChI formel InChI=1S/C13H12O3/c1-16-12-5-4-10-6-9(7-13(14)15)2-3-11(10)8-12/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,14,15)
SMIL COc1ccc2cc(CC(=O)O)ccc2c1
IUPAC navn 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 216.23
Mængde 25 mg
Formel vægt 216.0786 g/mol