missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alpha-Decitabine, TRC

Artikelnummer. 30363947
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363947 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363947 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22673010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha-Decitabine
CAS 22432-95-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C8 H12 N4 O4
Mængde 10 mg
Synonym 4-Amino-1-(2-deoxy-α-D-erythro-pentofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, s-Triazin-2(1H)-one, 4-amino-1-(2-deoxy-α-D-erythro-pentofuranosyl)- (8CI), 1-(2-Deoxy-α-D-ribofuranosyl)-5-azacytosine, NSC 127717, α-Decitabine
InChI formel InChI=1S/C8H12N4O4/c9-7-10-3-12(8(15)11-7)6-1-4(14)5(2-13)16-6/h3-6,13-14H,1-2H2,(H2,9,11,15)/t4-,5+,6-/m0/s1
SMIL NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
IUPAC navn 4-amino-1-[(2S,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 228.21
Formel vægt 228.0859
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.