Få mere at vide
Alpha-Damascone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alpha-Damascone |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7-8,12H,6,9H2,1-4H3/b7-5+ |
| Formel vægt | 192.151 |