Få mere at vide
alfa-D-(+)-Talose, 97%
Artikelnummer. 11464737
Skift visning
Mængde:
0.1 g
0.5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464737 0.5 g 0.5g
11454737 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21226.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 2595-98-4 | C6H12O6 | 180,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2595-98-4
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
MDL nummer MFCD00135834
InChI nøgle GZCGUPFRVQAUEE-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-talose, aldehydo-d-talose, 2s,3s,4s,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
PubChem CID 99459
ChEBI CHEBI:68461
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMIL OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-D-(+)-Talose
Smeltepunkt 133°C to 135°C
Mængde 0.5 g
Formel vægt 180.16
Procent renhed 97%