Få mere at vide
alfa-D-(+)-Melibiose, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453209
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15453209 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15453209 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60439.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 585-99-9
Molekylær formel C12H22O11
MDL nummer MFCD00198188
Synonym 6-O-alpha-D-Galactopyranosyl-D-glucose
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-D-(+)-Melibiose
Farve Hvid
Mængde 5 g
Merck Index 14,5820
Opløselighedsinformation Soluble in water at 100mg/ml
Formel vægt 342.3
Fysisk form Krystallinsk pulver