missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alpha-D-Maltose Octaacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-D-Maltose Octaacetate |
| CAS | 6920-00-9 |
| Molekylær formel | C28H38O19 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,2,3,6-Tetra-O-acetyl-4-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-alpha-D-glucopyranosyl)-alpha-D-glucopyranose |
| InChI formel | InChI=1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19-,20-,21-,22-,23+,24+,25-,26-,27+,28-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1O[C@H]2O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5,6-triacetyloxy-3-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 678.59 |
| Formel vægt | 678.2007 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?