Få mere at vide
Alpha-D-glukosepentacetat, TRC
Artikelnummer. 30391011
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30391011 50 g
1 options
Artikelnummer. 30391011 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG59649550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-D-Glucose pentaacetate
CAS 604-68-2
Molekylær formel C16 H22 O11
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
SMIL CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5,6-tetraacetyloxan-2-yl]methylacetat
Molekylvægt (g/mol) 390.34
Formel vægt 390.1162