Få mere at vide
alfa-D-glukosepentaacetat, 99%
Artikelnummer. 11429657
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429657 50 g 50g
11439657 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22137.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 604-68-2 | C16H22O11 | 390,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 604-68-2
Molekylær formel C16H22O11
Molekylvægt (g/mol) 390.34
MDL nummer MFCD00064071,MFCD00064081
InChI nøgle LPTITAGPBXDDGR-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-d-glucose pentaacetate, a-d-glucopyranose pentaacetate, pentaacetyl-alpha-d-glucose, penta-o-acetyl-alpha-d-glucopyranose, unii-1cs424ns93, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-glucopyranose, alpha-d-glucopyranose pentaacetate, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate, glucopyranose, pentaacetate, .alpha.-d, a-d-glucose pentaacetate
PubChem CID 2723636
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5,6-tetraacetyloxyoxan-2-yl]methylacetat
SMIL CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-D-Glucose pentaacetate
Smeltepunkt 109°C to 113°C
Mængde 50 g
Beilstein 98852
Optisk rotation +102° (c=5 in Chloroform)
Formel vægt 390.34
Procent renhed 99%