Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals alpha-D-Glucose pentaacetat, 98%
Artikelnummer. 10479410 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10479410 25 g Plastflaske 25g
10001030 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10479410 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 119910250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 604-68-2 | C16H22O11 | 390,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 604-68-2
Molekylær formel C16H22O11
Molekylvægt (g/mol) 390.34
MDL nummer MFCD00064071,MFCD00064081
InChI nøgle LPTITAGPBXDDGR-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-d-glucose pentaacetate, a-d-glucopyranose pentaacetate, pentaacetyl-alpha-d-glucose, penta-o-acetyl-alpha-d-glucopyranose, unii-1cs424ns93, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-glucopyranose, alpha-d-glucopyranose pentaacetate, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate, glucopyranose, pentaacetate, .alpha.-d, a-d-glucose pentaacetate
PubChem CID 2723636
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5,6-tetraacetyloxyoxan-2-yl]methylacetat
SMIL CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-D-Glucose pentaacetate
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 109,0 °C til 113,0 °C
Farve Hvid
Flammepunkt >150 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Beilstein 31, 119
Specifik rotationstilstand +97° (20 °C c=1,CHC3)
Specifik rotation +97.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: < 5 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i ethanol, opløselig i diethylether, kloroform, eddikesyre
Formel vægt 390.33
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver