Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals alpha-D-Glucose pentaacetat, 98%
Artikelnummer. 10001030 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10001030
Brand: Thermo Scientific Chemicals 119911000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 604-68-2 | C16H22O11 | 390.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 604-68-2
Molekylær formel C16H22O11
Molekylvægt (g/mol) 390.34
MDL nummer MFCD00064071,MFCD00064081
InChI nøgle LPTITAGPBXDDGR-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-d-glucose pentaacetate, a-d-glucopyranose pentaacetate, pentaacetyl-alpha-d-glucose, penta-o-acetyl-alpha-d-glucopyranose, unii-1cs424ns93, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-glucopyranose, alpha-d-glucopyranose pentaacetate, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate, glucopyranose, pentaacetate, .alpha.-d, a-d-glucose pentaacetate
PubChem CID 2723636
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5,6-tetraacetyloxyoxan-2-yl]methylacetat
SMIL CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-D-Glucose pentaacetate
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 109.0°C to 113.0°C
Farve Hvid
Flammepunkt >150°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 31, 119
Specifik rotationstilstand +97° (20°C c=1,CHC3)
Specifik rotation + 97.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: < 5g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol,, soluble in diethyl ether, chloroform, acetic acid
Formel vægt 390.33
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver