missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alpha-D-Glucose-1-phosphate Disodium Salt Tetrahydrate, TRC

Artikelnummer. 30318895
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30318895 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30318895 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA576070500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha-D-Glucose-1-phosphate Disodium Salt Tetrahydrate
CAS 150399-99-8
Molekylær formel C6H11Na2O9P . 4H2O
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13O9P.2Na.4H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;;;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6-;;;;;;/m1....../s1
SMIL O.O.O.O.[Na+].[Na+].OC[C@H]1O[C@H](OP(=O)([O-])[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn disodium;[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl] phosphate;tetrahydrate
Molekylvægt (g/mol) 376.16
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.