Få mere at vide
Alpha-D-Glucose 1-Phosphate Disodium Salt Tetrahydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-D-Glucose 1-Phosphate Disodium Salt Tetrahydrate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13O9P.2Na/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2/t2-,3-,4+,5-,6-;;/m1../s1 |
| Formel vægt | 303.9936 |