Få mere at vide
alpha-D-Glucose-1-phosphat dinatriumsalttetrahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489952
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489952 5 g 5g
11499952 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489952 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12064.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56401-20-8 | C6H13Na2O9P | 306.114 g/mol
alpha-D-Glucose-1-phosphat dinatriumsalt tetrahydrat er et glucosemolekyle, der kan bruges i cellulær katabolisme. Det bruges som mellemprodukt i kemisk og farmaceutisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
alpha-D-Glucose-1-phosphat dinatriumsalt tetrahydrat er et glucosemolekyle, der kan bruges i cellulær katabolisme. Det bruges som mellemprodukt i kemisk og farmaceutisk forskning.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56401-20-8
Molekylær formel C6H13Na2O9P
Molekylvægt (g/mol) 306.114
MDL nummer MFCD00150839
InChI nøgle AQMGMJDBUKKFOG-PKXGBZFFSA-N
Synonym alpha-d-glucose-1-phosphate disodium salt tetrahydrate
PubChem CID 131855210
IUPAC navn natrium;[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]dihydrogenphosphat
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OP(=O)(O)O)O)O)O)O.[Na].[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-D-Glucose-1-phosphate disodium salt tetrahydrate
Smeltepunkt ∼138°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 376.16 (304.10 Anhydrous)
Procent renhed 98%